MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
A3059
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Pureté
≥98%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Impuretés
essentially globulin free
protease, none detected
Perte
≤5%
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
La sérum albumine bovine (BSA) joue un rôle important dans la régulation de la pression oncotique du sang. Principale protéine du sérum de bovin, la BSA est composée de 583 acides aminés et présente un poids moléculaire théorique de 66 430 daltons. Elle est utilisée dans une grande diversité de domaines et d'applications, par exemple :
  • Quantification des protéines (comme étalon)
  • Immunochimie (comme agent de blocage)
  • Culture cellulaire (comme nutriment)
La très faible teneur ou l'absence de protéases de cette BSA est spécifiquement évaluée et testée. Cette BSA dépourvue de protéases peut notamment être utilisée dans les applications suivantes :
  • Dosages enzymatiques
  • Tests utilisant des protéines
  • Techniques sensibles aux protéases, dont :
a) Dosages immunoenzymatiques (EIA)
b) Hybridation d'acides nucléiques
c) Dosages radio-immunologiques (RIA)
Application
Bovine Serum Albumin has been used in luminescence assays.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Caractéristiques et avantages
  • Fractionnement par choc thermique
  • Absence de protéases
  • Quasi-absence de globulines
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Préparée selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dual luminescence-based reporter gene assay for luciferase and beta-galactosidase
Martin C S, et al.
Biotechniques, 520-524 (1996)
Priyank A Shenoy et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 495-495 (2018-06-06)
In the majority of patients with breast cancer in the advanced stages, skeletal metastases are common, which may cause excruciating pain. Currently available drug treatments for relief of breast cancer-induced bone pain (BCIBP) include non-steroidal anti-inflammatory drugs and strong opioid
Edith L Pfister et al.
Human gene therapy, 29(6), 663-673 (2017-12-07)
Huntington's disease (HD) is a fatal neurodegenerative disease caused by a genetic expansion of the CAG repeat region in the huntingtin (HTT) gene. Studies in HD mouse models have shown that artificial miRNAs can reduce mutant HTT, but evidence for
Leiting Pan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(18), 1900865-1900865 (2019-09-29)
The dynamic response of the cell to osmotic changes is critical to its physiology and is widely exploited for cell manipulation. Here, using three-dimensional stochastic optical reconstruction microscopy (3D-STORM), a super-resolution technique, the hypotonic stress-induced ultrastructural changes of the cytoskeleton
Ming Shen et al.
Autophagy, 13(8), 1364-1385 (2017-06-10)
Oxidative stress-induced granulosa cell (GCs) death represents a common reason for follicular atresia. Follicle-stimulating hormone (FSH) has been shown to prevent GCs from oxidative injury, although the underlying mechanism remains to be elucidated. Here we first report that the suppression
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.