MilliporeSigma
Passer à
A6003
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
188,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
632,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 110,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Impurities:
≤0.01% fatty acid (GC)
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
application(s)
hematology
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La BSA est connue pour transporter les acides gras. Il est donc important de contrôler les acides gras introduits lors de la culture de lignées cellulaires, car différentes lignées peuvent être plus ou moins sensibles à certains d′entre eux. La BSA exempte d′acides gras est donc particulièrement utile pour les expériences de culture cellulaire où la composition des acides gras et leur teneur doivent être maîtrisées précisément, afin de permettre aux chercheurs d′utiliser les acides gras spécifiquement adaptés à leurs lignées cellulaires. L′albumine exempte d′acides gras permet également de disposer d′un nombre de sites de liaison maximal optimal pour ajouter les acides gras souhaités à sa culture de cellules. Recourir à une BSA ne contenant aucun acide gras permet également d′écarter les craintes liées à la présence éventuelle d′acides gras endogènes dans les BSA non exemptes d′acides gras.
L′albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine très abondante dans le plasma qui facilite la régulation de la pression osmotique colloïdale dans le sang. La BSA est utilisée dans de nombreuses applications différentes telles que la culture de cellules, l′immunochimie et la quantification de protéines.
Cette BSA est spécifiquement contrôlée pour confirmer sa très faible teneur en acides gras ou l′absence totale d′acides gras.
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Features and Benefits
  • Produit fractionné à l′éthanol à froid
  • Produit globalement exempt d′acides gras
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Souvent appelé fraction V de Cohn, ce produit est préparé à l′aide d′une version modifiée de la méthode de fractionnement à l'éthanol à froid de Cohn.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A2153A4612A2934
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. What is the BSA used in I2771?
    1 answer
    1. The same BSA used in I2771 is A6003. It is FAA free and has no lipid profile.