MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Key Documents
A8022
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥96%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
blocking: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
pH
5.2
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
L′albumine sérique bovine (BSA) est une protéine sérique dont le poids moléculaire calculé est de 66 430 Daltons. Elle est constituée de trois domaines comportant chacun deux sous-domaines, et forme une protéine globulaire à hélices α, non glycosylée mais présentant 17 ponts disulfure.
L′albumine sérique bovine fonctionne en tant que protéine porteuse des acides gras, acides aminés et stéroïdes.
Application
L′albumine sérique bovine a été utilisée :
  • avec des anticorps primaires pour empêcher la liaison non spécifique dans l′immunohistochimie de coupes de cœur
  • comme constituant d′une solution d′inhibiteur de trypsine
  • comme constituant du tampon de triage stérile pour l′immunocytochimie des cellules CLP (progéniteur lymphoïde commun)
Bien que nous n′ayons pas testé ce produit spécifiquement dans ces applications, plusieurs articles publiés ont cité l′utilisation d′A8022 dans les applications suivantes :
  • Culture d′embryons (Dobrinsky, J.R. et coll., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
  • Milieu de culture d′ovocytes (Jung, Y.J. et Cheon, Y.-P., Dev. Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
  • Western blot (Chronopoulos, A. et coll., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L′albumine sérique bovine est utilisée dans de nombreuses applications, notamment :
  • pour le transport de médicaments, d′hormones et d′acides gras
  • comme agent de blocage dans les tests ELISA pour éviter la liaison non spécifique des antigènes et anticorps aux plaques de microtitration
  • La BSA est un constituant essentiel des milieux de culture cellulaire et favorise la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh).
  • La BSA présente des caractéristiques structurelles en commun avec l′albumine sérique humaine. Sa grande solubilité, son faible coût, sa pureté et son interaction avec les surfactants font de la protéine un composant intéressant dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Préparée selon un procédé de fractionnement par choc thermique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
In vitro differentiation of murine innate lymphoid cells from common lymphoid progenitor cells
Seehus C and Kaye J
Bio-protocol, 6, 1770e-1770e (2016)
The sinus venosus myocardium contributes to the atrioventricular canal: potential role during atrioventricular node development?
Kelder TP, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(6), 1375-1389 (2015)
Resistance of subventricular neural stem cells to chronic hypoxemia despite structural disorganization of the germinal center and impairment of neuronal and oligodendrocyte survival
de Tassigny XA, et al.
Hypoxia (Auckland, N.Z.), 3, 15-15 (2015)
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and blocking with bovine serum albumin (BSA)?not all BSAs are alike
Xiao Y and Isaacs SN
Journal of Immunological Methods, 384(1-2), 148-151 (2012)