MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
A7906
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impuretés
≤5.0% Loss on drying
Perte
≤5%
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Application
L'albumine de sérum bovin a été utilisée :
  • comme constituant d′un mélange pour PCR (amplification en chaîne par polymérase)
  • dans la préparation de neurones corticaux dissociés
  • lors d′un marquage immunofluorescent
  • comme constituant d′une solution saline exempte de Ca2+ (contenant de la collagénase, de la hyaluronidase et de la DNAse) destinée à la digestion de tissus bovins
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Produit préparé par fractionnement par choc thermique.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2002(136), pl9-pl9 (2002)
V Templier et al.
Scientific reports, 7(1), 9457-9457 (2017-08-27)
Bloodstream bacterial infections are life-threatening conditions necessitating prompt medical care. Rapid pathogen identification is essential for early setting of the best anti-infectious therapy. However, the bacterial load in blood samples from patients with bacteremia is too low and under the
New tetranucleotide microsatellites for fine-scale discrimination among endangered Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha).
Greig C et al
Molecular Ecology Notes, 3(3), 376-379 (2003)
A study of the bovine adrenal chromaffin nicotinic receptor using patch clamp and concentration-jump techniques.
Maconochie DJ and Knight DE
The Journal of Physiology, 454, 129-153 (1992)
Stéphanie Chasseigneaux et al.
Scientific reports, 8(1), 12272-12272 (2018-08-18)
Brain mural cells form a heterogeneous family which significantly contributes to the maintenance of the blood-brain barrier and regulation of the cerebral blood flow. Current procedures to isolate them cannot specifically separate their distinct subtypes, in particular vascular smooth muscle