MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
A2058
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially IgG-free, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
chromatography
Conditionnement
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
IgG free
≤0.05% IgG
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
Solubilité
water: soluble (40 mg/ml)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
L′albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine non glycosylée qui appartient à la famille des albumines sériques. C′est une protéine globulaire possédant une structure en hélice α et 17 ponts disulfure. La BSA a un poids moléculaire de 66 kDa ; elle est constituée de trois domaines comportant chacun deux sous-domaines. La BSA présente des similitudes structurales avec l′albumine de sérum humain.
Application
La BSA est largement utilisée comme agent de blocage dans les tests immunologiques et les procédures d'immunodétection, et comme protéine de transport pour la dilution des anticorps. Il est donc primordial d'être conscient d'éventuelles traces d'IgG/globulines endogènes dans la BSA, car ces traces de globulines/IgG pourraient servir d'antigènes aux anticorps secondaires dans les travaux d'immunodétection. Ce produit fait l'objet de contrôles pour garantir sa faible teneur en IgG/la quasi-absence d'immunoglobulines.
Trouvez l'albumine la plus adaptée à votre application grâce au Guide de sélection de l'albumine.
La BSA est largement utilisée comme agent de blocage dans les tests immunologiques et les procédures d′immunodétection, et comme protéine de transport pour la dilution des anticorps. Il est donc primordial d'être conscient d′éventuelles traces d′IgG/globulines endogènes dans la BSA, car ces traces de globulines/IgG pourraient servir d'antigènes aux anticorps secondaires dans les travaux d'immunodétection. Ce produit fait l′objet de contrôles pour garantir sa faible teneur en IgG/la quasi-absence d′immunoglobulines.
Trouvez l′albumine la plus adaptée à votre application grâce au Guide de sélection de l′albumine.
L′albumine de sérum bovin a été utilisée pour traiter le polyomavirus BK, afin de servir de contrôle dans l′étude de préparations d′immunoglobulines intraveineuses.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
L′albumine de sérum bovin (BSA) joue le rôle de protéine de transport auprès des médicaments, des hormones et des acides gras. C′est un constituant essentiel des milieux de culture cellulaire. La BSA sert d′agent de blocage dans les tests ELISA et empêche les liaisons non spécifiques des antigènes et anticorps aux plaques de microtitration. Sa grande solubilité, son faible coût, sa pureté et son interaction avec les tensioactifs en font une protéine utile dans les industries pharmaceutique et cosmétique.
Caractéristiques et avantages
  • A fait l′objet de contrôles pour valider son utilisation en culture cellulaire
  • Faible teneur en endotoxines
  • Produit globalement exempt d′IgG (sans immunoglobulines)
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Produit préparé par fractionnement à l′aide de sels, échange d′ions et chromatographie par filtration sur gel.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Topalua T, et al.
Medicine and Pharmacy Reports, 87(4), 215-215 (2014)
T Noelle Lombana et al.
mAbs, 11(6), 1122-1138 (2019-05-28)
IgA antibodies have broad potential as a novel therapeutic platform based on their superior receptor-mediated cytotoxic activity, potent neutralization of pathogens, and ability to transcytose across mucosal barriers via polymeric immunoglobulin receptor (pIgR)-mediated transport, compared to traditional IgG-based drugs. However
Polyomavirus BK neutralizing activity in human immunoglobulin preparations.
Randhawa P S, et al.
Transplantation, 89(12), 1462-1462 (2010)
Fu-Ju Chou et al.
EBioMedicine, 40, 504-516 (2019-01-30)
While androgen deprivation therapy (ADT) and radiotherapy (RT) are currently used together to treat locally advanced prostate cancer (PCa), RT might have the adverse effect of increasing the PCa androgen receptor (AR) protein expression, which might then increase the resistance
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Articles
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenu apparenté
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.