MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
A4018
Sigma-Aldrich
Agarose, faible température de gélification
Synonyme(s) :
2-hydroxyéthyl agarose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
algae (marine)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
EEO
≤0.10
Température de transition
congealing temperature 26-30 °C
Résistance du gel
≥200 g/cm2 (1% gel)
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Description générale
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds.[1] Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties.[2] Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically. Low melting or low gelling temperature agarose is produced by hydroxyethylation of agarose. It is usually used for the isolation of separated DNA fragments. DNA fragments of the equal size will take longer time to move through a low melting agarose gel compared to a standard agarose gel.[3]
Application
Gels exhibit excellent clarity and are particularly useful for the preparation of media containing heat-labile materials. Recommended for preparation of agarose beads.
Agarose, low gelling temperature has been used:
  • to immobilize zebra fish embryos during in vivo imaging experiments[4]
  • as a constituent of defined medium to culture bovine nucleus pulposus (NP) cells[5]
  • as a hydrogel, a scaffolding material for dental pulp regeneration[6]
  • in the form of pellets to determine the surface pH and conductivity of an acrylic emulsion film[7]
Qualité
A low gelling temperature derivative with unique gelling properties.
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Testing the Waters: New Technical Applications for the Cleaning of Acrylic Paint Films and Paper Supports
The Book and Paper Group Annual, 32, 43-51 (2013)
Xiaoquan Yang et al.
Optics express, 25(7), 7349-7357 (2017-04-07)
An optical-resolution photoacoustic microscope (OR-PAM) with capability of fast axial-scanning was developed by using a tunable acoustic gradient (TAG) lens. The TAG lens was designed to continuously changing the focal plane of OR-PAM by modulating its refractive power with fast-changing
Viscoelastic properties of dental pulp tissue and ramifications on biomaterial development for pulp regeneration
Erisken C, et al.
Journal of Endodontics, 41(10), 1711-1717 (2015)
In vivo imaging of zebrafish retina
Williams PR, et al.
Cold Spring Harbor Protocols, 2013(1) (2013)
Nucleus pulposus cells synthesize a functional extracellular matrix and respond to inflammatory cytokine challenge following long term agarose culture
Smith LJ
European Cells & Materials, 22, 291-291 (2011)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. In order to have sterile Low Melting Agarose, once the package has already been opened outside of sterile conditionds, should I filter it and then lyophilize or should I use an autoclave?
    1 answer
    1. Agarose solutions can be autoclaved.