Documents
ZIQ7MSKT1
Milli-Q
Kit d'installation multi-systèmes pour les systèmes Milli-Q® IQ/IX/EQ
Hydraulically connects up to 3 water purification systems to the same storage tank.
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Hydraulic connection up to three purification system units to the same Milli-Q® IQ/IX storage tank
Conditionnement
pkg of 1 kit
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Ce kit d'installation multi-systèmes permet de raccorder hydrauliquement jusqu'à 3 unités de purification d'eau à la même cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX/EQ. Par exemple, le kit vous permet de connecter deux systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 à une cuve Milli-Q® IQ/IX/EQ alimentée par un système Milli-Q® IQ/IX 7003/05/10/15.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany