SYMBLFH01
Kit de pompe Steritest® Symbio LFH
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
Synonyme(s) :
Pompe péristaltique, Pompe pour tests de stérilité
28 980,00 $
About This Item
28 980,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Matériaux
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
Hauteur de la tête de pompe
15.8 cm (6.2 in.)
Poids
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
Compatibilité
standard for VHP
Description générale
La fermeture automatique de la tête de la pompe évite tout risque de pincement des gants tout en garantissant une séparation fiable de l'échantillon liquide. L'ergonomie au travail étant essentielle, vous pouvez facilement positionner le tiroir d'écoulement et le porte-flacon comme vous le souhaitez autour de la tête de la pompe, pour y avoir aisément accès dans les espaces restreints. De plus, le tiroir d'écoulement est conçu pour limiter les éclaboussures sous la base des canisters. La pompe est équipée d'un système de détection de pression pratique qui peut fonctionner dans deux modes différents (contrôle ou régulation de la pression), réduisant le risque d'erreurs ou d'interruption de l'essai de stérilité. Pour une fiabilité maximale et des échantillonnages reproductibles, même sur de petits volumes, la pompe dispose d'une fonction Temporisateur. Pour garantir davantage la reproductibilité des essais et toujours respecter les protocoles définis, vous pouvez créer les méthodes d'essai correspondantes sur un PC équipé du logiciel Steritest® Symbio. Une fois transférées dans la pompe, ces méthodes guideront l'opérateur pas à pas tout au long de la procédure.
Nous proposons également une large gamme d'accessoires en option pour améliorer le déroulement des essais de stérilité.
Application
Caractéristiques et avantages
- Facile à utiliser
- Fiable
- Sûre
- Ergonomique
- Conviviale
Composants
Certificat de qualité
Porte-flacon
Tiroir d'écoulement
Tuyau d'écoulement en silicone
Boîtier de communication
Cordon d'alimentation
Câble réseau
Clé USB
3 guides simplifiés
Informations légales
En option
consumable
À utiliser avec