1.46415
Fluide A
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 6 bottles
Synonyme(s) :
Fluid A acc. USP, Rinse Fluid, Washing Fluid
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
pack of 6 bottles
Contenance du flacon
500 mL
bottle filling volume
300 mL
Capacité
500 mL
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable