Documents
1.46220
Millipore
Milieu au thioglycolate
box of 100 tubes, ready-to-use, tube volume 9 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Milieu liquide au thioglycolate, bouillon au thioglycolate, FTM
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Description
For the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
box of 100 tubes
single packed of (9 ml in 17 ml tube with red cap)
Capacité du tube
17 mL
Volume du tube
9 mL , filling volume
pH
7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le milieu liquide au thioglycolate est un milieu complexe universel. Il est recommandé pour le contrôle de la stérilité des produits pharmaceutiques conformément aux pharmacopées européenne et américaine. Le thioglycolate et la L-cystine présents dans le milieu réduisent le potentiel redox du milieu de culture, afin de créer une atmosphère anaérobie. Ces agents servent également à inactiver le mercure et les autres composés à base de métaux lourds. La présence de gélose réduit aussi la diffusion rapide de l′oxygène dans le milieu, mais peut produire une légère turbidité dans les grands volumes (flacons pleins). De la résazurine indique le potentiel de réduction du milieu. Une hausse de la concentration en oxygène se traduit par un virage au rose.
Application
Le milieu liquide au thioglycolate est utilisé pour l′isolement et la culture de micro-organismes aérobies et anaérobies exigeants. Il sert au contrôle de la stérilité des produits pharmaceutiques.
Caractéristiques et avantages
Nos milieux prêts à l′emploi garantissent une qualité et une fiabilité maximales des analyses. Ils ont été formulés et testés de façon à respecter les exigences de la pharmacopée. Les solutions de rinçage et les milieux destinés au contrôle de la stérilité sont fabriqués dans un centre de production à environnement contrôlé, conforme à l′ISO 9001. Chaque lot est testé selon une procédure rigoureuse de contrôle qualité (CQ), incluant la mesure du pH ainsi que des tests de contrôle de la stérilité et de promotion de la croissance. Notre approche de la fabrication de milieux et de fluides de rinçage garantit le plus haut niveau de clarté, facilitant ainsi la lecture et réduisant grandement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.