Principaux documents
STBMRFA12DP
Millipore
Fluide A sous double emballage
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
Synonyme(s) :
Fluide A, Liquide de lavage, Liquide de rinçage
12 X 100 ML
132,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
12 X 100 ML
132,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
double packed of 12 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacité
125 mL
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le Fluide A est un tampon de rinçage général conforme aux spécifications de la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) 2.6.1, de la Pharmacopée américaine (USP) 71 et de la Pharmacopée japonaise (JP) 4.06. Le double conditionnement stérilisé en Tyvek® améliore la fiabilité des méthodes d′analyse, et permet de rationaliser les procédures de nettoyage, de réduire au minimum le risque de contamination croisée dans les hottes à flux laminaire et d′assurer une décontamination efficace des chambres des isolateurs. Ce produit est un liquide transparent incolore de pH 7,1 ± 0,2 à 25 °C. Il peut être stocké à 2-25 °C (à l′abri de la lumière) pendant 12 mois. Une boîte contient 12 flacons de 100 ml de liquide avec bouchon à vis et septum, pour réduire autant les risques de contamination croisée et optimiser les procédures de désinfection.
Application
Essai de stérilité
Analyses de biocharge
Le Fluide A est utilisé pour rincer les solutions aqueuses lors des essais de stérilité par filtration sur membrane. Il est également employé pour diluer les solides dans la même application. Ce produit est recommandé comme liquide de rinçage pour la filtration sur membrane de produits non stériles. Il est excellent pour dissoudre ou diluer des échantillons, reconstituer les micro-organismes du commerce ou comme milieu de transport pour les micro-organismes.
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Fluide A
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable