1.46317
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue crimp cap with septum, pack of 10 or 70 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
pack of 10 or 70 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacité
125 mL
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.