Principaux documents
STBMRFA12
Millipore
FLUIDE A
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, Black screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Synonyme(s) :
Fluide A
12 EA
110,00 $
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
12 EA
110,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
Nomenclature NACRES :
NA.74
110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Black screw cap with septum and protector
Conditionnement
pack of 12 bottles
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacité
125 mL
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le Fluide A est un liquide de rinçage universel conforme aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). Ce produit est un liquide transparent incolore de pH 7,1 ± 0,2 à 25 °C. Il peut être conservé pendant 12 mois entre 2 °C et 25 °C (à l'abri de la lumière). Chaque flacon est muni d'un bouchon à vis avec septum qui permet de réduire le risque de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Le Fluide A est utilisé pour rincer les solutions aqueuses lors des essais de stérilité par filtration sur membrane. Il est également employé pour diluer les solides dans la même application. Ce produit est par ailleurs recommandé comme liquide de rinçage pour la filtration sur membrane de produits non stériles. Il convient parfaitement à la dissolution ou à la dilution d'échantillons, à la reconstitution de micro-organismes du commerce ou comme milieu de transport de micro-organismes.
Essais de stérilité
Analyses de biocharge
Conditionnement
Boîte de 12 flacons contenant chacun 100 ml de Fluide A.
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Fluide A
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable