Principaux documents
SYMBFSW01
Millipore
Pédale de commande pour pompe Steritest®
for use with Steritest® Symbio pump, This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonyme(s) :
Pédale de commande pour pompe
1 UNIT
585,00 $
585,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
585,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
585,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Commandez votre pompe Steritest Symbio du pied et gardez les mains libres. Disposez de 2 modes de fonctionnement : marche/arrêt et continu. La pédale de commande est connectée à la pompe via un port dédié du module de communication.
Application
La pédale de commande Steritest est compatible avec les pompes Steritest® Symbio et Steritest® Equinox. Elle dispose de deux modes de fonctionnement : marche/arrêt et continu.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany