Documents
STBMCTM12DP
Millipore
Milieu liquide au thioglycolate (FTM) limpide
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Synonyme(s) :
B. limpide thioglyc., B. thioglycolate 0,1 l limpide, Bouillon limpide au thioglycolate, CTM, FTM limpide, Milieu liquide au thioglycolate (limpide)
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
double packed of
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
100 mL , filling Volume
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
anaerobic bacteria
nonselective for
Description générale
Le bouillon limpide au thioglycolate présente les mêmes propriétés de fertilité que le bouillon au thioglycolate standard. Cette formulation apporte davantage de limpidité par rapport au bouillon au thioglycolate standard, qui présente une légère turbidité. La composition et les performances de culture de ce bouillon sont conformes aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). Notre approche de la fabrication de milieux garantit le plus haut niveau de qualité, pour faciliter la lecture et réduire considérablement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés. Le double emballage stérilisé en Tyvek® permet de simplifier les procédures de nettoyage, de réduire au minimum le risque de contamination croisée sous les hottes à flux laminaire et de garantir la bonne décontamination des chambres des isolateurs. Le produit a l'aspect d'un liquide visqueux jaune clair avec un anneau rose de 1 cm maximum en suspension. Son pH est de 7,1 ± 0,2 et il peut être conservé pendant 12 mois entre 2 °C et 25 °C. La température d'incubation varie entre 30 °C et 35 °C, pendant une durée de 7 à 14 jours. Une boîte de produit contient 12 flacons de 100 ml de bouillon. Chaque flacon est muni d'un bouchon à vis avec septum qui permet de réduire au minimum le risque de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Essai de stérilité (filtration sur membrane et inoculation directe)
Tests de biocharge
Le bouillon limpide au thioglycolate est destiné à la détection des bactéries anaérobies, bien qu'il permette également de détecter les bactéries aérobies. Il est utilisé dans les essais de stérilité par filtration sur membrane ou par inoculation directe. Les micro-organismes à rechercher sont Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Composants
Bouchon à vis avec septum
Milieu de culture
Fluide limpide au thioglycolate
Remarque sur l'analyse
La présence d'une turbidité indique la croissance de micro-organismes.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.