Principaux documents
8.20155
Sigma-Aldrich
2-Biphenylylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
10 G
69,70 $
50 G
237,00 $
69,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
69,70 $
50 G
237,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4-2-(NH2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-990-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
461 °C
Puissance
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
298-300 °C
Pf
46-48 °C
Température de transition
flash point 153 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153 °C - closed cup