Principaux documents
A42409
Sigma-Aldrich
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Synonyme(s) :
2-Biphenylylamine, 2-Phenylaniline
25 G
115,00 $
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
115,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.22
Beilstein:
471874
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (GC)
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
<0.1% 4-aminobiphenyl
Couleur
brown
off-white to yellow
pb
299 °C (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble
Densité
1.16 g/cm3 at 21 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... UGT1A4(54657)
Description générale
2-Aminobiphenyl is a substrate for UGTs (UDP-glucuronosyltransferases), including UGT1A4, UGT2B13 and UGT2B16.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Thin layer chromatographic separation and fluorometric determination of 4-aminobiphenyl in 2-aminobiphenyl.
J Zynger et al.
IARC scientific publications, (40)(40), 229-233 (1981-01-01)
M M Marques et al.
Chemical research in toxicology, 3(6), 559-565 (1990-11-01)
The complementary pentadecamers d(5'-TACTCTTCTTGACCT) (strand A) and d(5'-AGGTCAAGAAGAGTA) (strand B), which span a portion of the mouse c-Ha-ras protooncogene centered around codon 61, were synthesized by using standard beta-cyanoethyl phosphoramidite chemistry and characterized by sequence analysis. Strand A, containing a
Gerald Pratsch et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(37), 11555-11559 (2012-08-14)
Simply aqueous sodium hydroxide is sufficient to exclude ionic side reactions and to prepare 2-aminobiphenyls from aryl diazotates and anilines through a new variant of the Gomberg-Bachmann reaction (see scheme). The metal-free reaction under basic conditions allows to exploit the
C L Bean et al.
Mutation research, 265(1), 31-44 (1992-01-01)
Choice of harvest time is one of the most important variables in the assessment of whether a compound is clastogenic and in establishing a dose relation. We examined the effects of sampling time on aberration yield for 7 diverse chemicals
Y Yamazoe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(7), 549-552 (1984-07-01)
The involvement of four forms of cytochrome P-450 in the activation of the promutagens, 3-amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole (Trp-P-2), 2-amino-6-methyl-dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (Glu-P-1), 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ), 2-aminofluorene and 4-aminobiphenyl has been investigated using a Salmonella test system. A high-spin form, P-448 II-a, catalysed the activation of