Principaux documents
529982
Sigma-Aldrich
2-Iodobiphenyl
96%
25 G
409,00 $
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
409,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4l
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.662 (lit.)
pb
300 °C (lit.)
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
phenyl
Chaîne SMILES 
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Iodobiphenyl is an ortho-halogenated biphenyl that can be synthesized from 2-aminobiphenyl.[1]
Application
2-Iodobiphenyl may be used in the synthesis of dibenziodolium tosylate by reacting with hydroxy(tosyloxy)iodo] benzene in acetonitrile.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Dicyclic Hydrocarbons. I. 2-Aklylbiphenyls.
Goodman IA and Wise PH.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3076-3079 (1950)
[Hydroxy (tosyloxy) iodo] benzene, a versatile reagent for the mild oxidation of aryl iodides at the iodine atom by ligand transfer.
Koser GF and Wettach RH.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1542-1543 (1980)
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are