Principaux documents
Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
1 EA
33,10 $
33,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
33,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105100
Nomenclature NACRES :
NB.79
33,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
696 mmHg Max. vacuum
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Description générale
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.