Documents
205869
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Acétate de palladium(II), Pd(OAc)2
About This Item
Formule linéaire :
Pd(OCOCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.51
Numéro Beilstein :
6086766
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
216.3-223.7 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le [Pd(OAc)2]3 est un complexe de coordination à base de palladium et un catalyseur métallique de catalyse hétérogène largement utilisé en synthèse organique dans les réactions du type transmétallation, insertion, addition oxydante, homocouplage direct d'halogénures d'aryle, réaction de Buchwald-Hartwig pour former des liaisons C-N, réduction d'alcynes et élimination réductrice. Il sert aussi de matière de départ pour la synthèse d'autres composés à base de Pd(II) et la préparation de catalyseurs au palladium actifs pour le couplage croisé de Suzuki-Miyaura et les réactions de fonctionnalisation de liaisons C-H.
Application
Le [Pd(OAc)2]3 peut être utilisé comme :
  • catalyseur d'anti-hydrochloration régiosélective des alcynes terminaux et internes.
  • précurseur pour préparer un catalyseur de catalyse hétérogène du type complexe au palladium pour la réaction de couplage de Heck et la réaction de couplage croisé de Sonogashira.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of bis (amine) palladium (ii) carboxylate complexes as precursors of palladium nanoparticles
Zakrzewska J and Uznanski P
Dalton Transactions, 50, 6933-6948 (2021)
Polystyrene-Anchored Palladium (II) Schiff Base Complex: A Reusable Catalyst for Phosphine-Free and Copper-Free Sonogashira Cross-Coupling Reaction in Aqueous Medium
Islam M, et al.
Synthetic Communications, 41, 2583-2593 (2011)
Mesoporous Palladium N, N?-Bis (3-Allylsalicylidene) o-Phenylenediamine-Methyl Acrylate Resins as Heterogeneous Catalysts for the Heck Coupling Reaction
Mella C, et al.
MATERIALS, 12, 2612-2612 (2019)
Palladium (II) Acetate [Pd (OAc)2]: A Versatile Catalyst
Vats R
Synlett, 2006, 329-330 (2006)
Palladium (II)-catalyzed directed anti-hydrochlorination of unactivated alkynes with HCl
Derosa J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139, 5183-5193 (2017)