659975
Homogeneous Palladium Catalysts Kit I
626,00 $
About This Item
626,00 $
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants de kit également disponibles séparément
- 205869Palladium(II) acetate, reagent grade, 98% 1 gFDS
- 208671Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride, 98% 1 gFDS
- 216666Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99% 1 gFDS
- 222380Allylpalladium(II) chloride dimer, 98% 1 gFDS
- 328774Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97% 1 gFDS
- 379670[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane 1 gFDS
- 205885Palladium(II) chloride, ReagentPlus®, 99% 1 gFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3