MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
1.00397
Supelco
N,N-Diméthylformamide
for peptide synthesis
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Numéro Beilstein :
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Puissance
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15.2 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Solubilité
soluble 1000 g/L
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup