Principaux documents
5.43897
Supelco
N,N-Diméthylformamide
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Beilstein:
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Description
isocratic
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Limite d'explosivité
15.2 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.03% Water
Transmittance
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Solubilité
1000 g/L
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Water: ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99.5 %
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup