Principaux documents
1.06002
Supelco
Méthanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
500 ML
83,50 $
2.5 L
302,00 $
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
83,50 $
2.5 L
302,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
83,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Méthanol, for spectroscopy Uvasol®
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
205 nm, ≥10%
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosité cinématique
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.22
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour garantir l'exactitude des résultats d'analyse en spectroscopie UV/VIS et infrarouge, il est indispensable de préparer les échantillons avec des solvants extrêmement purs. La gamme de solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> est spécialement conçue pour la spectroscopie et d'autres applications nécessitant des solvants d'une extrême pureté spectrale. Le procédé de purification assure une plus grande sécurité applicative. Il permet également d'éviter les erreurs d'interprétation dues à la présence de traces de contaminants émettant dans l'UV, dans l'IR et en fluorescence. Les solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> permettent d'obtenir la meilleure transmittance UV. Toutes les spécifications précisent la transmittance minimale pour 5 longueurs d'onde types.
Application
  • A simple and green offline-online capillary electrophoresis stacking strategy for the simultaneous determination of hydrophobic compounds in complicated samples using sodium dodecyl sulfate as the solubilizer and pseudophase : cette étude propose une stratégie écologique d'électrophorèse capillaire, en ligne et hors ligne, pour l'analyse des composés hydrophobes, en intégrant le méthanol comme solvant dans le système de solubilisation. (Qin et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Indice d′évaporation : 1,9
Pureté (GC) : ≥ 99,9 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,0002 %
Eau : ≤ 0,01 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Fluorescence (exprimée en quinine à 254 nm) : ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (exprimée en quinine à 365 nm) : ≤ 1,0 ppb
Transmission (à 205 nm) : ≥ 10 %
Transmission (à 210 nm) : ≥ 30 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 60 %
Transmission (à 230 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à 240 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à 250 nm) : ≥ 95 %
Transmission (à partir de 260 nm) : ≥ 98 %
Absorbance (à 205 nm) : ≤ 1,00
Absorbance (à 210 nm) : ≤ 0,52
Absorbance (à 220 nm) : ≤ 0,22
Absorbance (à 230 nm) : ≤ 0,10
Absorbance (à 240 nm) : ≤ 0,05
Absorbance (à 250 nm) : ≤ 0,02
Absorbance (à partir de 260 nm) : ≤ 0,01
Répond aux exigences de « Spectroscopie d′utilisation spécifique » selon l′ACS et le chapitre Réact. de la pharmacopée européenne
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation sans danger des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup