1.00022
Acétone
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
spectrophotometric grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Uvasol®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000 g/kg water absorbing capacity
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup