Principaux documents
1.04391
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Hexane, n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
Essai:
≥98% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
69 °C (lit.)
Pression de vapeur:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nom du produit
n-Hexane, for liquid chromatography LiChrosolv®
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Qualité
isocratic
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤1.0 mg/L
Transmittance
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosité cinématique
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
Application
Solvant pour des applications de chromatographie, notamment :
  • analyse de produits alimentaires selon les méthodes de la pharmacopée américaine (USP)
  • détermination par HPLC de produits alimentaires
  • extraction d'arômes de type lactone à partir de matières premières d'acides gras
  • analyse de la vitamine A de matrices alimentaires enrichies par UHPLC
  • extraction Soxhlet de matières végétales pour la séparation chromatographique
  • quantification de vitamines liposolubles par HPLC-MS
  • détection de cannabinoïdes de synthèse (CS) dans les e-liquides utilisés dans les cigarettes électroniques
  • analyse des CS dans des échantillons de sang, d'urine et de mélanges d'herbes
Caractéristiques et avantages
  • conditionné en flacons de verre
  • offre une haute résolution, une haute sensibilité et une séparation des pics optimisée
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 98,0 %
Identité (IR) : test réussi
Résidus d'évaporation : ≤ 1,0 mg/l
Eau : ≤ 0,01 %
Acidité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Transmission (à 210 nm) : ≥ 50 %
Transmission (à 220 nm) : ≥ 85 %
Transmission (de 245 nm) : ≥ 98 %
Filtration sur filtre de 0,2 µm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Modeling the impact of residual fat-soluble vitamin (FSV) contents on the oxidative stability of commercially refined vegetable oils
Nagy K, et al.
Food Research International, 84, 26-32 (2016)
Vitamin A degradation in triglycerides varying by their saturation levels
Moccand C, et al.
Food Research International, 88, 3-9 (2016)
A single-host fermentation process for the production of flavor lactones from non-hydroxylated fatty acids
Marella ER, et al.
Metabolic engineering, 61, 427-436 (2020)
Fatty acid composition and antioxidant potential of ten Cephalaria species
Sarikahya NB, et al.
Records of Natural Products, 9(1), 116-123 (2015)
5F-Cumyl-PINACA in `e-liquids? for electronic cigarettes: comprehensive characterization of a new type of synthetic cannabinoid in a trendy product including investigations on the in vitro and in vivo phase I metabolism of 5F-Cumyl-PINACA and its non-fluorinated analog Cumyl-PINACA
Angerer V, et al.
Forensic Toxicology, 37(1), 186-196 (2019)
Articles
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocoles
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.