1.04367
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
Synonyme(s) :
Hexane, n-Hexane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
n-Hexane, for analysis EMSURE® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.7 %
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Water
≤0.01% Aromatics (as benzene)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosité cinématique
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES
CCCCCC
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- comme solvant de lavage pour les microcapsules.[1]
- comme milieu de réaction lors des polymérisations, comme diluant pour les peintures à séchage rapide, les encres d'imprimerie et les adhésifs.
Remarque sur l'analyse
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Alcalinité : ≤ 0,0002 meq/g
Acidité : ≤ 0,0002 meq/g
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,659- 0,662
Thiophène : conforme
Composés aromatiques (exprimés en benzène) : ≤ 0,01 %
Composés soufrés (exprimés en S) : ≤ 0,005 %
Matière décolorée par H₂SO₄ : ≤ 10 Hazen
Al (aluminium) : ≤ 0,00005 %
B (bore) : ≤ 0,000002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,00001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,00005 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000005 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000002 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,00001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000002 %
Ni (nickel) : ≤ 0.000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,00001 %
Sn (étain) : ≤ 0.00001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,00001 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,005 %
ACS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.