Principaux documents
1.08331
Supelco
Toluène
for spectroscopy Uvasol®
Synonyme(s) :
Toluol, Methylbenzene
1 L
245,00 $
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
245,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Beilstein:
635760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-625-9
Nomenclature NACRES :
NA.03
245,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
285 nm, ≥15%
290 nm, ≥60%
300 nm, ≥80%
310 nm, ≥90%
335 nm, ≥96%
350 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Viscosité cinématique
0.7 cSt(20 °C)
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 285 nm Amax: ≤0.82
λ: 290 nm Amax: ≤0.22
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5