Key Documents
1.01900
Supelco
Diméthylsulfoxyde
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Numéro Beilstein :
506008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-664-3
Nomenclature NACRES :
NA.03
Agence
according to Ph. Eur.
according to USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
GC-HS: suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants SupraSolv pour chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête sont spécialement conçus pour l′analyse des solvants résiduels
dans les substances pour usage pharmaceutique, les excipients et les médicaments conformément aux directives de l′ICH et aux pharmacopées Ph. Eur. et USP. Ils sont testés pour tous les solvants résiduels
définis par l′ICH.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Caractéristiques
Concentration de saturation dans l′air : 8,0 g/m3 (20 °C)
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,8 %
Identité (IR) : conforme
Résidu d′évaporation : ≤ 3,0 mg/l
Eau : ≤ 0,05 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
GC/HS (Tous solvants résiduels de classe 1 selon ICH) : ≤ 1 µg/g
GC/HS (Tous solvants résiduels de classe 2 selon ICH) : ≤ 10 µg/g
GC/HS (Tous solvants résiduels de classe 3 selon ICH) : ≤ 50 µg/g
Adapté comme solvant pour l′analyse des solvants résiduels des classes ICH 1, 2 et 3 selon Ph. Eur. et USP.
Acide formique, acide acétique, diméthylacétamide et cumène : non détectés.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Contenu apparenté
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.