Principaux documents
1.02695
Supelco
Alcool benzylique
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
1 L
382,00 $
2.5 L
805,00 $
382,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
382,00 $
2.5 L
805,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
878307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
202-859-9
Nomenclature NACRES :
NA.03
382,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
according to Ph. Eur.
according to USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
435 °C
817 °F
Technique(s)
GC-HS: suitable
Impuretés
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Température de transition
flash point 101 °C
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv® high-purity solvents for headspace-gas chromatography (HS-GC) are developed specially for the analysis of residual solvents (RS) in active pharmaceutical ingredients (APIs), excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Application
Solvent for HS-GC analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph. Eur. And USP.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758