MilliporeSigma
Toutes les photos(12)
Documents
1.00983
Supelco
Ethanol
greener alternative
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Alcool éthylique, Méthylcarbinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-578-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
59 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Puissance
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
24.5 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.36 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−130 (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. EMSURE fournit les meilleures spécifications de produits au monde et les plus complètes. Nous déclarons que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l'ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est biorenouvelable et constitue une alternative aux solvants pétrochimiques. L'éthanol est un solvant plus écologique et est donc conforme aux principes "Solvants et auxiliaires moins polluants" et "Utilisation de ressources renouvelables". Cliquez ici  pour de plus amples informations.
Application
L'éthanol a été utilisé comme solvant dans la synthèse de catalyseurs xérogel Pd/SiO2 pour l'hydrodéchloration du dichloroéthane.
Caractéristiques et avantages
Notre bioéthanol est un choix évident pour un avenir durable en raison de sa haute qualité, de son prix abordable et de sa disponibilité immédiate.      
  • Il est produit à partir de céréales ou de canne à sucre, une source renouvelable
  • Moins toxique que l'éthanol synthétique (pas de sous-produits toxiques)
  • Fiabilité de l'approvisionnement      
  • La méthode de production est plus sûre pour l'environnement
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Jae Ho Choi et al.
Cells, 8(12) (2019-12-05)
Platycodi radix is a widely sold health food worldwide, which contains numerous phytochemicals that are beneficial to health. Previously, we reported that saponin from the roots of Platycodi radix-derived saponin inhibited toxicant-induced liver diseases. Nevertheless, the inhibitory effect of platyconic
Improvement of metal dispersion in Pd/SiO2 cogelled xerogel catalysts for 1, 2-dichloroethane hydrodechlorination
Lambert S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 50(2), 127-140 (2004)
Jueun Kim et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 58(1), 11-16 (2019-06-13)
A chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay is a method to identify how much a protein of interest binds to the DNA region. This method is indispensable to study the mechanisms of how the transcription factors or chromatin modifications regulate the gene
Anita Yadav et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(2), 251-260 (2020-01-28)
The effects of ionic liquid addition on the spectroscopic properties of a pyrene-tryptophan-containing fluorescent intramolecular complex in polar-aprotic and polar-protic solvents, specifically, acetonitrile and ethanol, are assessed. Two ionic liquid sets, consisting of seven different ionic liquids, were explored; set
Yun Hee Kim et al.
Journal of medicinal food, 23(5), 491-498 (2020-03-19)
Changing consumption patterns and increasing health awareness, especially in Europe, are resulting in an increased demand for sesame seeds. In 2016, Asia imported the highest quantity of sesame seeds, followed by Europe and North America. We examined, for the first
Articles
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protocoles
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Contenu apparenté
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.