MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
904082
Sigma-Aldrich
Acétone
greener alternative
BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone, Propanone
1 L
122,00 $
2.5 L
203,00 $
4 L
298,00 $
4 X 4 L
862,00 $
18 L
900,00 $
200 L
2 490,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
122,00 $
2.5 L
203,00 $
4 L
298,00 $
4 X 4 L
862,00 $
18 L
900,00 $
200 L
2 490,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.02
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥99.5%
pb:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pression de vapeur:
184 mmHg ( 20 °C)
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Agence
suitable for EPA 1613
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is 100% biorenewable and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
This ACS grade Acetone is a drop-in replacement for any Acetone application. Made from 100% renewable carbon (verified through C14 ASTM D6866-16 testing) and produced in an environmentally friendly way that reduces the carbon footprint of production and reliance on fossil-fuels.
Because it is not from petroleum, it is free from many non-renewable contaminants, such as benzene, phthalates and other phenols, leading to higher quality product.
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
  • Used as a solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
  • Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC) and other analytical applications
This is a plant waste-derived acetone, that acts as a drop-in replacement for any acetone application with no change in procedure or equipment necessary.
Caractéristiques et avantages
  • Made from Renewable Resource
  • Replacement for Petroleum-based Acetone
  • Renewable Carbon Content - ≥99.9%
  • ASTM D6866 - Standard Test Methods for Determining the Biobased Content
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Pourquoi devrait-on choisir entre solvants écologiques et solvants fiables ? Nous vous proposons les deux à la fois grâce à nos solutions biorenouvelables et plus écologiques. Le solvant Cyrene™ est une nouvelle alternative aprotique dipolaire aux solvants courants frappés par la restriction REACH, tels que la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et le diméthylformamide (DMF).
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. what type of packaging or container is used for the acetone BioRenewable, ACS reagent, with a purity of ≥99.5% (SKU 904082-4L)?
    1 answer
    1. The container for 904082-4L is a 4 L Narrow Mouth Amber Glass bottle with a Black PP CAP and PTFE LINER.
      Helpful?
  2. What is a BioRenewable solvent?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents are sourced from renewable and sustainable biobased materials, such as soy/palm oil, wood waste, hay or corn byproducts, etc. It is important to highlight that our BioRenewable products do not compete with food production.
      Helpful?
  3. Do BioRenewable solvents have a similar quality to petroleum-based solvents?
    1 answer
    1. BioRenewable solvents can have the same or higher purity level compared to traditional solvents. These solvents are free of the many byproducts of petroleum manufacturing, such as benzene, aldehydes, and ethers.
      Helpful?
  4. Why should you use BioRenewable solvents?
    1 answer
    1. You will contribute to create a sustainable world, significantly lowering environmental impact. Biorenewable solvents also decrease petroleum sources dependency, have higher recovery rates, and/or are safer for handling and disposal.