07-212
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K9me2, Histone H3 (di methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
669,00 $
About This Item
669,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
(cat# 14-411).
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected dimethyl Histone H3 on 10 μg of HeLa acid extract but not on recombinant Histone H3.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variabillity in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Remarque sur l'analyse
HeLa, NIH/3T3 or COS cell extracts.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable