Principaux documents
SAB5600234
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys27) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM172, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
H3K27ac, Histone H3 (acetyl K27)
100 μG
687,00 $
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
687,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
687,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM172, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
vertebrates
Technique(s)
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Spécificité
This antibody reacts to Histone H3 acetylated at Lysine 27 (K27ac). No cross reactivity with other acetylated Lysines in histone H3.
Immunogène
An acetyl-peptide corresponding to the Acetyl-Histone H3 (Lys27)
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable