MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
07-449
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
200 μG
776,00 $
776,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
776,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
776,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Histone H3 triméthylée (Lys27). Large réactivité croisée prévue entre espèces.
Large réactivité croisée prévue entre espèces.
Immunogène
Peptide de synthèse à 2 ramifications contenant la séquence …AR(me3K)SAP… conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH), où me3K correspond à la triméthyl-lysine située au niveau du résidu 27 de l'histone H3 humaine.
Application
Immunocytochimie :
Immunoprécipitation :
Test de spécificité pour les histones Beadlyte :
L'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys27), également appelé anti-H3K27me3, est un anticorps polyclonal de lapin qui a fait l'objet de nombreuses publications. Cet anticorps purifié sur protéine A est soumis à un test dot blot pour évaluer sa spécificité pour la lysine 27 triméthylée et son utilisation en WB, ICC et IP a été validée.
Qualité
Évaluation systématique par western blot sur protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Analyse par western blot :
0,4 µg/ml d'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys27) a été utilisé sur de l'histone H3 recombinante et des cellules HeLa extraites en milieu acide.
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG de lapin purifiée dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 0,15 M avec 0,05 % d'azide de sodium avant l'ajout de 30 % de glycérol.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
A WD40 domain cyclophilin interacts with histone H3 and functions in gene repression and organogenesis in Arabidopsis.
Li, H; He, Z; Lu, G; Lee, SC; Alonso, J; Ecker, JR; Luan, S
Plant Cell null
Su(z)2 antagonizes auto-repression of Myc in Drosophila, increasing Myc levels and subsequent trans-activation.
Khan, A; Shover, W; Goodliffe, JM
Testing null
COOH-terminal binding protein regulates expression of the p16INK4A tumor suppressor and senescence in primary human cells.
Mroz, EA; Baird, AH; Michaud, WA; Rocco, JW
Cancer Research null
An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells.
Kim, J; Chu, J; Shen, X; Wang, J; Orkin, SH
Cell null
RNAi-dependent H3K27 methylation is required for heterochromatin formation and DNA elimination in Tetrahymena.
Liu, Y; Taverna, SD; Muratore, TL; Shabanowitz, J; Hunt, DF; Allis, CD
Genes & Development null
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.