MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
07-442
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
100 μG
716,00 $
716,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
716,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
716,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec le poulet, la souris et le rat.
Triméthyl-histone H3 (Lys9). Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
Immunogène
Peptide de synthèse à 2 ramifications contenant la séquence …AR[me3K]ST… conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH), où me3K correspond à la triméthyl-lysine située au niveau du résidu 9 de l'histone H3 humaine.
Épitope : Lys9
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Inhibition du peptide :
La spécificité a été confirmée par la capacité d'une concentration 10 mM du peptide immunisant à complètement supprimer la détection de l'histone H3 dans une analyse par immunoblot d'extraits acides de cellules HeLa. Aucune inhibition de la détection n'a été observée par la pré-absorption de l'anticorps avec 10 mM de peptide d'histone H3 contenant des modifications de la mono- ou diméthyl-lysine 9, ou de la mono-, di- ou triméthyl-lysine 27 (données non présentées).
Analyse par dot blot :
rapportée par un laboratoire indépendant.
Immunocytochimie :
données représentatives du lot. Analyse confocale par fluorescence de cellules HeLa à l'aide de l'anticorps polyclonal anti-Histone (rouge). Les filaments d'actine ont été marqués à la phalloïdine couplée au fluorochrome Alexa Fluor 488 (vert). Les noyaux sont colorés en bleu au diamidinophénylindole (DAPI).
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys9) (anticorps polyclonal de lapin) validé en dot blot, en immunocytochimie, en Mplex, en immunologie plaquettaire, en western blotting et en séquençage après ChIP pour détecter la triméthyl-histone H3 (Lys9), également appelée H3K9me3 ou histone H3 (triméthyl K9).
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur extrait acide de cellules HeLa et Histone H3 recombinante (Réf. 14-411).
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la triméthyl-histone H3 dans 10 μg d'extrait acide de cellules HeLa, mais pas sur l'histone recombinante H3.
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Chromatographie sur protéine A
Format : purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée, dans un tampon contenant 0,07 M de Tris-glycine, pH 7,4, 0,105 M de NaCl, 0,035% d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit. Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions de glycérol risquent de congeler pendant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Protéines de cellules HeLa extraites en milieu acide.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Short-Chain Fatty Acids Regulate the Enteric Neurons and Control Gastrointestinal Motility in Rats.
Soret R, Chevalier J, De Coppet P, Poupeau G, Derkinderen P, Segain JP, Neunlist M
Gastroenterology null
Msc1 links dynamic Swi6/HP1 binding to cell fate determination.
Lawrence, RJ; Volpe, TA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
The transcriptional repressor NIPP1 is an essential player in EZH2-mediated gene silencing.
Nuytten, M; Beke, L; Van Eynde, A; Ceulemans, H; Beullens, M; Van Hummelen, P; Fuks, F; Bollen, M
Oncogene null
John Arne Dahl et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(4), 1037-1046 (2007-02-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a key technique for studying protein-DNA interactions and mapping epigenetic histone modifications on DNA. Current ChIP protocols require extensive sample handling and large cell numbers. We developed a quick and quantitative (Q(2))ChIP assay suitable for histone
Positive histone marks are associated with active transcription from a methylated ICSBP/IRF8 gene.
Marina Tshuikina, Kenneth Nilsson, Fredrik Oberg
Gene null