Documents
1.01695
SAFC
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Gamme de produits
EMPROVE® Bio
Pureté
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
L'endonucléase Benzonase® se comporte comme une endonucléase non spécifique : elle dégrade l'ADN et l'ARN en petits fragments de 3 à 5 paires de bases (< 6 kDa) sans préférence de bases. C'est l'outil idéal pour éliminer les acides nucléiques lors de la fabrication de vaccins et de vecteurs viraux conformément aux exigences règlementaires. L'utilisation de l'endonucléase Benzonase® présente aussi plusieurs avantages : augmentation du rendement lors de la purification des virus, prévention du colmatage des dispositifs de filtration et de chromatographie "downstream", diminution de la viscosité du flux d'alimentation.
L'endonucléase Benzonase® est LA solution intelligente pour l'élimination de l'ADN lors de la production de vaccins et de vecteurs viraux, et son utilité est démontrée depuis plus de 30 ans. Conciliant efficacité et conformité règlementaire, elle assure la fiabilité et la qualité de la fabrication dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF, lignes directrices Q7 de l'ICH). La documentation complète incluse dans les dossiers Emprove® et la mise à disposition du DMF (Drug Master File) de type II de la FDA vous aident à soumettre le processus de fabrication de votre vaccin auprès des autorités.
Notre offre SAFC® de produits de haute qualité pour les procédés biopharmaceutiques est soumise à des procédures de contrôle qualité strictes et est produite conformément aux exigences MQ-500 définies par le programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont proposées avec des Dossiers EMPROVE® qui fournissent une documentation complète et actualisée pour vous aider à relever les défis réglementaires, à gérer les risques et à améliorer vos procédés de fabrication.
Notre offre complète de produits chimiques pour les procédés downstream fournit non seulement aux fabricants biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et nouvelles, mais les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis liés à la réglementation. Des produits non conformes aux GMP pour les applications à faible risque aux produits conformes aux GMP de l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nous disposons de produits couvrant tous vos besoins en matière de fabrication.
Application
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Actions biochimiques/physiologiques
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Informations légales
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenu apparenté
Il est possible d'utiliser un procédé de production relativement standardisé pour fabriquer les vaccins à base de vecteurs vivants. Toutefois, cette façon de procéder ne va pas sans difficultés : perte de rendement en raison de la filtration stérilisante, agrégation des vecteurs ou mise à l'échelle des cultures de cellules adhérentes sont des exemples des problèmes rencontrés. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
La fabrication de vaccins viraux est complexe, et il n'existe aucune approche standardisée pour y parvenir. Chaque procédé doit être adapté à la forme, à la taille, à la nature, au comportement physico-chimique, à la stabilité et à la spécificité en termes d'hôte du virus. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette technologie, et comment l'expertise, renforcée par la collaboration, peut venir à bout des difficultés liées la fabrication de ces produits.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.
Afficher tout