Key Documents
Z513040
Supelco
Plaques CCM préparatives
Silica gel
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 02014
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
1,500 μm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
A utiliser pour des séparations analytiques de grandes quantités de produit.Les matériaux à séparer sont souvent déposés sous forme de longues bandes, développés, et récupérés par grattage de l′adsorbant et élués avec un solvant fort.
Application
  • Electrochemical Benzyl Alcohol Oxidation to Benzaldehyde: This research utilizes benzyl alcohol in acidic electrochemical environments to achieve efficient oxidation to benzaldehyde, presenting an important application in industrial chemistry and materials science (Shanker GS et al., 2024).
  • Stabilizing BiVO(4) Photoanode in Bicarbonate Electrolyte: The role of benzyl alcohol in stabilizing photoelectrocatalytic systems for alcohol oxidation highlights its importance in environmental and energy-related applications, showcasing innovative uses in green chemistry (Gong H et al., 2024).