Documents
1.05715
Supelco
Plaques CCM (TLC), Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Thin Layer Chromatography Silica Plates
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 plaques en verre de 20 cm × 20 cm
Liaison
Remplace : 5715-7 ; 5715
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (Isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, répartition des tailles) : 9,7 à 11,7 µm
Épaisseur de la couche : 210 à 270 µm
Écart d'épaisseur de couche par plaque : ≤ 35 µm
Analyse chromatographique :
A) Test colorimétrique
Valeurs hRf
- bleu vif organol, test colorimétrique, lipophile : 11 à 25
- Ceres Black G, test colorimétrique, lipophile : 34 à 48
- Ceres Violet-brn, test colorimétrique, lipophile : 52 à 67
Indice de séparation (test colorimétrique, lipophile) : ≥ 10,5
B) Analyse des stéroïdes
Valeurs hRf
- Hydrocortisone, analyse des stéroïdes : 25 à 37
- 11-désoxycortisol (substance S de Reichstein), analyse des stéroïdes : 37 à 49
- Méthyltestostérone, analyse des stéroïdes : 42 à 54
Valeur typique déterminée sur une plaque conditionnée
Éluant A) Toluène (45 % d'humidité relative)
Éluant B) Acétate d'éthyle/Toluène (95+5 v/v ; 20 % d'humidité relative)
Articles
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.