Z326771
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
Synonyme(s) :
BRAND Volumetric Flask
104,00 $
About This Item
104,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck14/23
Description
calibrated to contain (TC, EX)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacité
200 mL