Principaux documents
1.05434
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s, 1 mm
pkg of 15 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
15 UNITS
1 940,00 $
1 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 UNITS
1 940,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
1 940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 15 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
1 mm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
15 Glass plates 20 x 20 cm
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 1 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
Liaison
Replaces: 5434-7; 5434
Remarque sur l'analyse
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
30 - 50
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 21 - 31
- Reichstein S, steroid test: 35 - 45
- hydrocortisone, steroid test: 45 - 55
Typical value determined on an activated plate (50-60°C, 60 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) aceton/ water (60/40 v/v)