Principaux documents
Z740216
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, 15 Glass plates 20 x 20 cm
15 EA
787,00 $
787,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 EA
787,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
787,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 15 ea
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore® 1.13895.0001
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
1,000 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Dimension de pores
60 Å
Description générale
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 1 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
Conditionnement
fibre case
Informations légales
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany