Documents
1.05554
Supelco
Feuilles d'aluminium TLC, Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonyme(s) :
Thin Layer Chromatography Alu Sheets
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 plaques en aluminium de 20 × 20 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pencil on the surface without risk to damage the layer.
Application
The silica gel TLC plates come in a quantity of 25 size 20x20 cm for thin layer chromatography applications.
Liaison
Remplace : 5554-7 ; 5554
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 175 à 225 µm
Tolérance sur l'épaisseur de couche par plaque : ≤ 30 µm
A) Test de couleur :
Bleu VIF Organol : 11 - 25
Ceres black : 34 - 48
Ceres violet BRN : 52 - 67
Nombre de séparations : ≥ 10,5
B) Test des stéroïdes :
Hydrocortisone : 25 - 37
Reichstein S : 37 - 49
Méthyltestostérone : 42 - 54
Valeur typique déterminée sur une feuille conditionnée
Éluant A) Toluène (45 % d'humidité rel.)
Éluant B) acétate d'éthyle/Toluène (95/5 v/v; 20 % d'humidité relative)
Articles
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.