Principaux documents
1.05744
Supelco
Plaques pour PLC, Gel de silice 60 F₂₅₄, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Plaques pour PLC en gel de silice 60 haute efficacité
20 UNITS
373,00 $
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 UNITS
373,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
373,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
0.5 mm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
20 plaques en verre de 20 cm × 20 cm
Les plaques de PLC permettent de séparer des échantillons de taille extrêmement variable (du gramme au milligramme). Disponibles avec ou sans indicateur de fluorescence, elles mesurent 0,5 mm d'épaisseur. Elles s'appuient sur la même technologie à liant siliceux, à l'efficacité reconnue, que nos plaques de TLC analytique. Pour isoler la substance par extraction, il suffit de gratter la tache formée dans la couche.
Application
  • An eco-friendly and cost-effective HPTLC method for quantification of COVID-19 antiviral drug and co-administered medications in spiked human plasma : cette recherche a mis au point une méthode de chromatographie sur couche mince haute performance et respectueuse de l'environnement pour analyser les médicaments antiviraux contre la COVID-19, ainsi que d'autres traitements, dans des échantillons de plasma humain. Les résultats mettent en évidence l'efficacité des plaques de gel de silice 60 F254 pour des applications cliniques (Ghozzy et al., 2024).
  • Stability indicating high performance thin layer chromatography method development and validation for quantitative determination of tetracycline hydrochloride in active pharmaceutical ingredient (API) and its dosage form : cette étude valide une méthode HPTLC robuste, utilisant des plaques de gel de silice 60 F254 pour déterminer les concentrations de chlorhydrate de tétracycline dans les formes pharmaceutiques, facilitant ainsi la stabilité des médicaments et le contrôle qualité (Gashaw et al., 2024).
  • Robust high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) method for stability assessment and simultaneous quantification of epigallocatechin-3-gallate and rosmarinic acid in lipid-based nanoparticles and biological matrice : cette publication présente une technique HPTLC fiable pour l'analyse d'échantillons biologiques complexes et de nanoparticules lipidiques, soulignant la polyvalence des plaques de gel de silice 60 F254 dans la recherche en nanomédecine (Koli et al., 2024).
  • Development and validation of a high-performance thin layer chromatography method for the simultaneous determination of amoxicillin and clavulanic acid combinations in tablet dosage forms : la recherche présente une méthode HPTLC validée pour la détection simultanée de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique dans des comprimés, en utilisant des plaques de gel de silice 60 F254 pour l'analyse pharmaceutique (Asres et al., 2023).
  • Simultaneous analysis of the of levamisole with triclabendazole in pharmaceuticals through developing TLC and HPLC-PDA chromatographic techniques and their greenness assessment using GAPI and AGREE method : cette étude fournit une méthode d'analyse utilisant des plaques de gel de silice 60 F254 pour analyser le lévamisole et le triclabendazole, en évaluant l'impact environnemental des techniques chromatographiques employées (Attia et al., 2023).
Liaison
Remplace : 5744-7 ; 5744.
Remarque sur l'analyse
Épaisseur de la couche : 360 à 530 µm
Tolérance sur l'épaisseur de couche par plaque : ≤ 80 µm
Analyse chromatographique :
Test colorimétrique
Valeurs hRf
- Bleu vif organol, test colorimétrique, lipophile :
17 à 23
- Ceres Black G, dosage colorimétrique, lipophile : 40 à 46
- Ceres violet-brun, dosage colorimétrique, lipophile : 58 à 65
Valeur type déterminée sur plaque préconditionnée
Éluant : toluène (45 % d'humidité relative)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.