Z513059
Plaques CCM préparatives
Silica gel
Synonyme(s) :
Preparative Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Analtech 02015
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
2,000 μm
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter