Principaux documents
908045
Sigma-Aldrich
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
Synonyme(s) :
Ru/C
10 G
187,00 $
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
187,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ru
Poids moléculaire :
101.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Contient
~50% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES 
[Ru]
InChI
1S/Ru
Clé InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P3059 5% Ru is a ruthenium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
  • hydrogenation of sugars
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Unit weight is of net dry catalyst.
Informations légales
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.