Principaux documents
908126
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Synonyme(s) :
Pd/Al2O3
10 G
312,00 $
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
312,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Contient
<3% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
alumina support
Pf
1552 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd is a palladium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups to hydroxylamines
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Unit weight is of net dry catalyst.
Informations légales
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.