907138
Palladium sur charbon
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Synonyme(s) :
Pd/C
494,00 $
About This Item
494,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~50% Water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Réaction de Stille
- Réactions d'hydrogénation
- Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
- Désoxygénation
- Réactions d'oxydation
- Réactions de couplage
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenolysis reactions
- hydrogenation of heteroaromatics
- dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
- C-C coupling reactions
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.