907839
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1090 5% Pd
Synonyme(s) :
Pd/C
312,00 $
About This Item
312,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
~50% water
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Poids
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
- hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
- hydrogenation of nitriles to amines and aldehydes
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alkyls
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of heteroaromatics
- C-C coss coupling reactions
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.