212857
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, matrix alumina support, powder
Synonyme(s) :
Rh/Al2O3
306,00 $
About This Item
306,00 $
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Matrice
alumina support
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable